Imprimer
6-Methoxyisoindolin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305281-1G OR305281-250MG
APOSOR305281-1GEA 87 EUR
APOSOR305281-1G APOSOR305281-250MG
6-Methoxyisoindolin-1-one
6-Methoxyisoindolin-1-one
Formule: C₉H₉NO₂
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234735
Numéro CAS: 132680-54-7