Imprimer
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305271-1G OR305271-5G
APOSOR305271-1GEA 0 EUR
APOSOR305271-1G APOSOR305271-5G
4-Bromoisoindolin-1-one 97%
4-Bromoisoindolin-1-one
Formule: C₈H₆BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701286
Numéro CAS: 337536-15-9