Imprimer
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30523-1G OR30523-5G
APOSOR30523-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30523-1G APOSOR30523-5G
3-Methyl-4-nitrobenzaldehyde 97%
Formule: C8H7NO3
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08445621
Numéro CAS: 18515-67-8