Imprimer
4-Methoxyresorcinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1,3-diol
OR305005-1G OR305005-250MG
APOSOR305005-1GEA 0 EUR
APOSOR305005-1G APOSOR305005-250MG
4-Methoxyresorcinol
4-Methoxyresorcinol
Formule: C₇H₈O₃
Point d'ébullition: 115…116 °C/1mmHg
Point de fusion: 66…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210443
Numéro CAS: 6100-60-3