Imprimer
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) 98% radical libre
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 139 EUR
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) 98% radical libre
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
MW: 171.26 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C/3.75mmHg
Point de fusion: 33…39 °C
Densité: 0.896 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006479
Numéro CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2