Imprimer
9,10-Dibromoantraceno
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 109 EUR
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromoantraceno
9,10-Dibromoantraceno
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336.03 g/mol
Point d'ébullition: 427
Point de fusion: 222…224 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001244
Numéro CAS: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III
Merck Index: 13,03041