Imprimer
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304074-25G OR304074-5G
APOSOR304074-25GEA 0 EUR
APOSOR304074-25G APOSOR304074-5G
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
(S)-(+)-3-Hydroxybutyrate de méthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064461
Numéro CAS: 53562-86-0