Imprimer
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 0 EUR
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₉H₈ClN₃O₂S
Point de fusion: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074287
Numéro CAS: 847560-46-7