Imprimer
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 270 EUR
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10014475
Numéro CAS: 1018265-76-3