Imprimer
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303948-1G OR303948-500MG
APOSOR303948-1GEA 0 EUR
APOSOR303948-1G APOSOR303948-500MG
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Formule: C₁₂H₁₃N₃O₄
Point de fusion: 136…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22126111
Numéro CAS: 1373348-96-9