Imprimer
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 0 EUR
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅N₃O
Point de fusion: 224…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22126108
Numéro CAS: 906532-83-0