Imprimer
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 183 EUR
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697588
Numéro CAS: 10177-24-9
ONU: 1760
ADR: 8,III