Imprimer
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303883-500MG OR303883-1G
APOSOR303883-500MGEA 560 EUR
APOSOR303883-500MG APOSOR303883-1G
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 77…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193096
Numéro CAS: 184416-82-8