Imprimer
Methyl 5-chloro-6-cyanonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303861-1G OR303861-500MG
APOSOR303861-1GEA 894 EUR
APOSOR303861-1G APOSOR303861-500MG
Methyl 5-chloro-6-cyanonicotinate
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196.59 g/mol
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18258701
Numéro CAS: 398457-04-0