Imprimer
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303859-1G OR303859-500MG
APOSOR303859-1GEA 894 EUR
APOSOR303859-1G APOSOR303859-500MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine 95%
2-Chloro-4-(chloromethyl)-6-methoxypyridine
Formule: C₇H₇Cl₂NO
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405630
Numéro CAS: 727648-72-8