Imprimer
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303854-1G OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA 894 EUR
APOSOR303854-1G APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂Cl₂N₂
Point de fusion: 174…175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16140331
Numéro CAS: 206446-45-9