Imprimer
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303820-1G OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA 671 EUR
APOSOR303820-1G APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Formule: C₈H₆BrCl₂NO₂
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193100
Numéro CAS: 1192263-86-7