Imprimer
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303807-1G OR303807-500MG
APOSOR303807-1GEA 671 EUR
APOSOR303807-1G APOSOR303807-500MG
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-3-cyano-6-cyclopropyl-2-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 44…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140350
Numéro CAS: 1221791-78-1