Imprimer
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303783-1G OR303783-500MG
APOSOR303783-1GEA 538 EUR
APOSOR303783-1G APOSOR303783-500MG
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methylpyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.64 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09839163
Numéro CAS: 315494-03-2