Imprimer
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303779-100MG OR303779-250MG
APOSOR303779-100MGEA 39.3 EUR
APOSOR303779-100MG APOSOR303779-250MG
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
(6-Morpholino-3-pyridinyl)-1-ethanone
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09910348
Numéro CAS: 265107-43-5