Imprimer
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,5-dichloroisonicotinate, Methyl 2,5-dichloropyridine-4-carboxylate
OR303768-1G OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA 55.1 EUR
APOSOR303768-1G APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate 97%
Methyl-2,5-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206.0300 g/mol
Point de fusion: 28…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951944
Numéro CAS: 623585-74-0