Imprimer
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303754-1G OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA 538 EUR
APOSOR303754-1G APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₀ClN₃O₂
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923074
Numéro CAS: 633283-53-1