Imprimer
Methyl-6-piperazinonicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303741-1G OR303741-100MG OR303741-250MG
APOSOR303741-1GEA 260 EUR
APOSOR303741-1G APOSOR303741-100MG APOSOR303741-250MG
Methyl-6-piperazinonicotinate
Methyl-6-piperazinonicotinate
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
MW: 221.26 g/mol
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00894966
Numéro CAS: 132144-03-7