Imprimer
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303721-1G OR303721-5G
APOSOR303721-1GEA 136 EUR
APOSOR303721-1G APOSOR303721-5G
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate 95%
Methyl-2,3-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09951946
Numéro CAS: 603124-78-3