Imprimer
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303715-1G OR303715-5G OR303715-25G
APOSOR303715-1GEA 0 EUR
APOSOR303715-1G APOSOR303715-5G APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
Point de fusion: 133…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276124
Numéro CAS: 166526-03-0