Imprimer
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303695-1G OR303695-5G
APOSOR303695-1GEA 49.3 EUR
APOSOR303695-1G APOSOR303695-5G
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000638
Numéro CAS: 716362-10-6