Imprimer
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303677-1G OR303677-500MG
APOSOR303677-1GEA 400 EUR
APOSOR303677-1G APOSOR303677-500MG
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09924285
Numéro CAS: 1000516-33-5