Imprimer
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303638-1G OR303638-5G
APOSOR303638-1GEA 0 EUR
APOSOR303638-1G APOSOR303638-5G
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
4,6-Dichloropyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025485
Numéro CAS: 1060811-62-2