Imprimer
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Dinitrobenzyl alcohol
OR303580-1G OR303580-5G
APOSOR303580-1GEA 94.4 EUR
APOSOR303580-1G APOSOR303580-5G
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
(3,4-Dinitrophenyl)methanol
Formule: C₇H₆N₂O₅
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007094
Numéro CAS: 79544-31-3
EINECS: 279-178-9