Imprimer
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Bromophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Bromophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Bromo-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
OR303515-5G OR303515-25G
APOSOR303515-5GEA 31.9 EUR
APOSOR303515-5G APOSOR303515-25G
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Bromophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BBrO₂
MW: 282.97 g/mol
Point de fusion: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110553
Numéro CAS: 68716-49-4