Imprimer
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303486-1G OR303486-5G
APOSOR303486-1GEA 0 EUR
APOSOR303486-1G APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formule: C₂₆H₃₂B₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16294538
Numéro CAS: 863992-56-7