Imprimer
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 122 EUR
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₈H₉N₃S
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068075
Numéro CAS: 118430-78-7