Imprimer
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303367-1G OR303367-5G
APOSOR303367-1GEA 0 EUR
APOSOR303367-1G APOSOR303367-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrCl
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201384
Numéro CAS: 23055-77-8
ONU: 3152
ADR: 9,II