Imprimer
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303357-1G OR303357-5G OR303357-25G
APOSOR303357-1GEA 0 EUR
APOSOR303357-1G APOSOR303357-5G APOSOR303357-25G
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4,5-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999173
Numéro CAS: 115093-90-8