Imprimer
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303252-1G OR303252-250MG
APOSOR303252-1GEA 190 EUR
APOSOR303252-1G APOSOR303252-250MG
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇IN₂
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11707168
Numéro CAS: 23889-85-2