Imprimer
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole, N2-BOC protected
OR303124-1G OR303124-250MG OR303124-5G
APOSOR303124-1GEA 98.6 EUR
APOSOR303124-1G APOSOR303124-250MG APOSOR303124-5G
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
tert-Butyl hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-2(1H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115128
Numéro CAS: 141449-85-6