Imprimer
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303122-1G OR303122-500MG
APOSOR303122-1GEA 671 EUR
APOSOR303122-1G APOSOR303122-500MG
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779470
Numéro CAS: 509147-78-8