Imprimer
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303113-1G OR303113-500MG
APOSOR303113-1GEA 671 EUR
APOSOR303113-1G APOSOR303113-500MG
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formule: C₄H₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11108305
Numéro CAS: 16120-00-6