Imprimer
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303101-1G OR303101-500MG
APOSOR303101-1GEA 0 EUR
APOSOR303101-1G APOSOR303101-500MG
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(2-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573543
Numéro CAS: 956476-32-7