Imprimer
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303076-1G OR303076-500MG OR303076-5G
APOSOR303076-1GEA 336 EUR
APOSOR303076-1G APOSOR303076-500MG APOSOR303076-5G
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
2,4-Dimethyl-3-amino-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₄
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10566520
Numéro CAS: 180059-04-5