Imprimer
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303063-1G OR303063-500MG
APOSOR303063-1GEA 538 EUR
APOSOR303063-1G APOSOR303063-500MG
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
4-Bromo-N-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzene-1-sulphonamide
Formule: C₈H₆BrN₃O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02861948
Numéro CAS: 349614-28-4