Imprimer
Isothiocyanate de isopropyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Isopropylisothiocyanate
OR30306-100G OR30306-25G
APOSOR30306-100GEA 143 EUR
APOSOR30306-100G APOSOR30306-25G
Isothiocyanate de isopropyle
Isothiocyanate de isopropyle
Formule: C₄H₇NS
MW: 101.17 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C
Densité: 0.948 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037830
Numéro CAS: 2253-73-8
EINECS: 218-851-3
ONU: 1992
ADR: 3+6.1 II