Imprimer
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303019-1G OR303019-500MG
APOSOR303019-1GEA 538 EUR
APOSOR303019-1G APOSOR303019-500MG
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-2-methylpropan-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₃H₂₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22383947
Numéro CAS: 1034457-07-2