Imprimer
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 270 EUR
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Formule: C₄H₅ClN₄O
MW: 160.56 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22196157
Numéro CAS: 71552-22-2