Imprimer
Isocyanate de 2-bromophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR30274-1G OR30274-25G OR30274-5G
APOSOR30274-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30274-1G APOSOR30274-25G APOSOR30274-5G
Isocyanate de 2-bromophényle 97%
Isocyanate de 2-bromophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄BrNO
Point d'ébullition: 91…92 °C/5mmHg
Densité: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001995
Numéro CAS: 1592-00-3
ONU: 2206
ADR: 6.1,III