Imprimer
3,4-Dichlorobenzohydrazide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30269-1G OR30269-250MG OR30269-5G
APOSOR30269-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30269-1G APOSOR30269-250MG APOSOR30269-5G
3,4-Dichlorobenzohydrazide 97%
3,4-Dichlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Point de fusion: 154…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017057
Numéro CAS: 28036-91-1