Imprimer
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Amino-4-bromo-1H-pyrazol-3-yl)benzene, 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3026-5G OR3026-10G
APOSOR3026-5GEA 226 EUR
APOSOR3026-5G APOSOR3026-10G
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 95%
5-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
MW: 238.08 g/mol
Point de fusion: 112…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067992
Numéro CAS: 2845-78-5