Imprimer

3-Amino-6-bromopyridazine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR302543-5G OR302543-25G
APOSOR302543-5GEA 50.2 EUR
APOSOR302543-5G APOSOR302543-25G
3-Amino-6-bromopyridazine 98%
3-Amino-6-bromopyridazine
Formule: C4H4BrN3
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646092
Numéro CAS: 88497-27-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR