3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR3025-1G
OR3025-25G
OR3025-5G
APOSOR3025-1GEA
23.2
EUR
APOSOR3025-1G
APOSOR3025-25G
APOSOR3025-5G
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Formule:
C₇H₁₁N₃ Point de fusion: 120…123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067984 Numéro CAS: 118430-74-3 |