Imprimer
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR302491-100G OR302491-25G
APOSOR302491-100GEA 149 EUR
APOSOR302491-100G APOSOR302491-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine 98%
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.9876 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09261088
Numéro CAS: 5975-12-2